Learn More
Nabertherm Horno de incineración LVT 5/11/B510
Código de producto. 18010110 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
18010110 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 18010110 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor LV055H11NL
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Horno de incineración con puerta abatible o elevable hasta 1100 °C
El horno de incineración LV(T) está diseñado especialmente para procesos de incineración a 1050 °C en el laboratorio. Las aplicaciones incluyen la determinación de la pérdida en el encendido, la incineración de alimentos y plásticos para el posterior análisis de sustancias. Un sistema especial de aire fresco y de extracción garantiza que el aire se renueve 6 veces por minuto para que siempre haya suficiente oxígeno para el proceso de incineración. El aire entrante pasa por el horno de calentamiento y se precalienta para garantizar una buena uniformidad de temperatura.
Equipamiento estándar:
  • Tmáx 1100 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Placas de calentamiento cerámicas con elemento calefactor integral que está protegido y es fácil de sustituir
  • Intercambio de aire de más de 6 veces por minuto
  • Buena uniformidad de temperatura gracias al precalentamiento del aire entrante, uniformidad de temperatura según DIN 17052-1 hasta +/- 10 °C °en el área de trabajo vacía definida (a partir de 550 °C)
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE n.º 1272/2008 (CLP)
  • Adecuado para muchos procesos de incineración estandarizados según ISO , ASTM , EN y DIN
  • Puerta abatible opcional (LV) que se puede utilizar como plataforma de trabajo o puerta elevadora (LVT) con la superficie caliente orientada en dirección opuesta al operador.
  • Controlador con operación táctil B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog básico para Nabertherm controlador: Grabación de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno de incineración
Tensión 220/240 V