Learn More
Nabertherm Horno de incineración LVT 3/11/C550
Código de producto. 18050110 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
18050110 3 L cada uno
1 options
Código de producto. 18050110 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor LV035H11NO
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Horno de incineración con puerta abatible o elevable hasta 1100 °C
El horno de ceniza LV(T) está diseñado especialmente para procesos de ceniza a 1050 °C en laboratorio. Las aplicaciones incluyen determinar pérdidas en la encendida, cenizar alimentos y plásticos para análisis posterior de sustancias. Un sistema especial de aire fresco y aire de escape asegura que el aire se reemplace 6 veces por minuto para que siempre haya suficiente oxígeno para el proceso de enquistado. El aire entrante pasa el calentamiento del horno y se precalienta para garantizar una buena uniformidad de temperatura.
Equipamiento estándar:
  • Tmax 1100 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Placas de calentamiento cerámicas con elemento calefactor integral que está protegido y es fácil de sustituir
  • Intercambio de aire de más de 6 veces por minuto
  • Buena uniformidad de la temperatura debido al precalentamiento del aire de entrada, uniformidad de la temperatura según DIN 17052-1 a +/- 10 °C en el área de trabajo vacía definida (de 550 °C)
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE nº 1272/2008 (CLP)
  • Adecuado para muchos procesos de ceniza estandarizados según ISO, ASTM, EN y DIN
  • Puerta de solapa opcional (LV) que puede usarse como plataforma de trabajo o puerta de ascensor (LVT) con la superficie caliente orientada hacia el lado opuesto al operador
  • Controlador con operación táctil B510 (5 programas con cada uno de 4 segmentos)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para Nabertherm controlador: grabación de datos de proceso con memoria USB
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno de incineración
Tensión 220/240 V