Learn More
Welch™ Sistema de vacío de laboratorio LVS 101 Z
Código de producto. 11849081 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
310 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
11849081 310 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11849081 Proveedor Welch™ N.º de proveedor 115027
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Control manual y automático modular fabricado de PTFE y resistente a los productos químicos
Control manual y automático modular resistente a productos químicos fabricado de PTFE 230 V 50 Hz, caudal de 17 l/min, vacío de mbar <8 Ilmvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Fondo (métrico) 310 mm
Modelo LVS 101 Z
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 445 mm
Anchura global (métrico) 360 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío de laboratorio
Presión máxima < 8 mbar
Tensión 230 V