Learn More
Gibco™ Kit de transfección CTS™ LV-MAX™
Código de producto. 17153189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 l
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17153189 10 l 10 litros
17143189 1 l 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17153189 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4132602
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El kit de transfección LV-MAX™ CTS™ es un componente esencial del sistema de producción de lentivirus LV-MAX™ CTS™.
The Gibco™ CTS LV-MAX Transfection Kit is an essential component of the CTS LV-MAX lentiviral production system. Based on extensive Design of Experiment (DOE) methodologies, the cationic lipid-based transfection reagent, lentiviral production supplement, and LV enhancer are specifically screened for maximal delivery of multiple DNA plasmids to achieve the highest possible lentiviral titer when used in conjunction with CTS Viral Production Cells cultured in CTS LV-MAX Production Medium.
All CTS LV-MAX Transfection Kit components are produced under cGMP manufacturing conditions with extensive quality-control testing to ensure proper preclinical, clinical, and commercial therapeutic viral vector applications.
El kit de transfección LV-MAX CTS Gibco es un componente esencial del sistema de producción de lentivirus LV-MAX CTS. Según las extensas metodologías de diseño de experimentos (DOE), el reactivo de transfección basado en lípidos catiónicos, el suplemento de producción de lentivirus y el potenciador LV se han filtrado específicamente para la entrega máxima de múltiples plasmidos de ADN para lograr el título lentiviral más alto posible cuando se utiliza junto con células de producción víricas CTS cultivadas en medios de producción LV-MAX CTS.
Todos los componentes del kit de transfección LV-MAX CTS se producen bajo condiciones de fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales con pruebas exhaustivas de control de calidad para garantizar aplicaciones adecuadas de vectores virales terapéuticos preclínicos, clínicos y comerciales.
Las características del kit de transfección LV-MAX CTS incluyen:
• Diseñado de forma exclusiva para mejorar la transfección transitoria de múltiples plásmidos de ADN en cultivos de células derivados de HEK293 en suspensión de alta densidad
• Permite la aplicación de altos títulos de virus de hasta 1 x 108 TU/ml (LVV-GFP no concentrado) que permita una alternativa rentable a los reactivos de transfección basados en PEI
• Protocolo ampliable para bloques de 96 pocillos profundos, matraces y biorreactores
• Reactivos conformes a la normativa fabricados de acuerdo con la producción según las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR, parte 820 y certificados según la ISO 13485. El archivo principal sobre fármacos y el archivo de asistencia normativa están disponibles previa solicitud.
El kit de transfección LV-MAX CTS requiere CTS Opti-MEM I (no incluido en este kit) para la complejación. Las características definidas químicamente, sin suero y libres de origen animal del kit de transfección LV-MAX CTS proporcionan una reproducibilidad y fiabilidad altas entre lotes. La formulación de este producto es idéntica al kit de transfección LV-MAX de investigación, pero el kit de transfección LV-MAX CTS está validado para aplicaciones terapéuticas clínicas y comerciales.
Configuración personalizada y embalaje disponibles previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Animal Origin-Free
Contenido y almacenamiento Suficiente para producción LV de 10 l
• Suplemento LV-MAX CTS de 500 ml
•Reactivo de transfección LV-MAX CTS de 60 ml
• Potenciador LV-MAX CTS de 400 ml
Almacenar entre 2 y 8 °C y proteger de la luz. Se envía en hielo en gel.
Tipo de cultivo Mamífero
Tipo de célula HEK293
Formato Frasco
Transfection Technique Lipid-based Transfection
Para utilizar con (aplicación) LV Production
Tipo de producto Kit de transfección
Cantidad 10 l
Tipo de reactivo Transfección basada en lípidos catiónicos
Calidad de fabricación ISO 13485, FDA-registered, 21 CFR 820
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.