Descripción
El horno de incineración LV(T) está diseñado especialmente para procesos de incineración a 1050 °C en el laboratorio. Las aplicaciones incluyen la determinación de la pérdida en el encendido, la incineración de alimentos y plásticos para el posterior análisis de sustancias. Un sistema especial de aire fresco y de extracción garantiza que el aire se renueve 6 veces por minuto para que siempre haya suficiente oxígeno para el proceso de incineración. El aire entrante pasa por el horno de calentamiento y se precalienta para garantizar una buena uniformidad de temperatura.
Equipamiento estándar:
- Tmáx 1100 °C
- Calefacción por dos lados
- Placas de calentamiento cerámicas con elemento calefactor integral que está protegido y es fácil de sustituir
- Intercambio de aire de más de 6 veces por minuto
- Buena uniformidad de temperatura gracias al precalentamiento del aire entrante, uniformidad de temperatura según DIN 17052-1 hasta +/- 10 °C °en el área de trabajo vacía definida (a partir de 550 °C)
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE n.º 1272/2008 (CLP)
- Adecuado para muchos procesos de incineración estandarizados según ISO , ASTM , EN y DIN
- Puerta abatible opcional (LV) que se puede utilizar como plataforma de trabajo o puerta elevadora (LVT) con la superficie caliente orientada en dirección opuesta al operador.
- Controlador con operación táctil B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno)
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog básico para Nabertherm controlador: Grabación de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 9 L |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Tipo | Horno de incineración |
| Tensión | 220/240 V |