Learn More
LV-320, MedChemExpress
Descripción
LV-320 is a potent and uncompetitive ATG4B inhibitor with an IC50 of 24.5 μM and a Kd of 16 μM. LV-320 inhibits ATG4B enzymatic activity, blocks autophagic flux in cells, and is stable, non-toxic and active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LV-320 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2449093-46-1 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H26ClNO2S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 135 mg/mL (259.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC2=NC=CC(/C=C/C3=CC=C(C(SCCC(O)=O)SCCC4=CC=CC=C4)C=C3)=C2C=C1 |
| Mostrar más |