Learn More
Nabertherm Horno de incineración LV 3/11/B510
Código de producto. 18027341 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
18027341 3 L cada uno
1 options
Código de producto. 18027341 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor LV035K11NL
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Horno de incineración con puerta abatible o elevable hasta 1100 °C
El horno de incineración LV(T) está diseñado especialmente para procesos de incineración a 1050 °C en el laboratorio. Las aplicaciones incluyen la determinación de la pérdida en el encendido, la incineración de alimentos y plásticos para el posterior análisis de sustancias. Un sistema especial de aire fresco y de extracción garantiza que el aire se renueve 6 veces por minuto para que siempre haya suficiente oxígeno para el proceso de incineración. El aire entrante pasa por el horno de calentamiento y se precalienta para garantizar una buena uniformidad de temperatura.
Equipamiento estándar:
  • Tmáx 1100 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Placas de calentamiento cerámicas con elemento calefactor integral que está protegido y es fácil de sustituir
  • Intercambio de aire de más de 6 veces por minuto
  • Buena uniformidad de temperatura gracias al precalentamiento del aire entrante, uniformidad de temperatura según DIN 17052-1 hasta +/- 10 °C °en el área de trabajo vacía definida (a partir de 550 °C)
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE n.º 1272/2008 (CLP)
  • Adecuado para muchos procesos de incineración estandarizados según ISO , ASTM , EN y DIN
  • Puerta abatible opcional (LV) que se puede utilizar como plataforma de trabajo o puerta elevadora (LVT) con la superficie caliente orientada en dirección opuesta al operador.
  • Controlador con operación táctil B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog básico para Nabertherm controlador: Grabación de datos de proceso con unidad flash USB
Specifications
Capacidad (métrico) 3 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno de incineración
Tensión 220/240 V