Description
El horno de ceniza LV(T) está diseñado especialmente para procesos de ceniza a 1050 °C en laboratorio. Las aplicaciones incluyen determinar pérdidas en la encendida, cenizar alimentos y plásticos para análisis posterior de sustancias. Un sistema especial de aire fresco y aire de escape asegura que el aire se reemplace 6 veces por minuto para que siempre haya suficiente oxígeno para el proceso de enquistado. El aire entrante pasa el calentamiento del horno y se precalienta para garantizar una buena uniformidad de temperatura.
Equipamiento estándar:
- Tmax 1100 °C
- Calefacción por dos lados
- Placas de calentamiento cerámicas con elemento calefactor integral que está protegido y es fácil de sustituir
- Intercambio de aire de más de 6 veces por minuto
- Buena uniformidad de la temperatura debido al precalentamiento del aire de entrada, uniformidad de la temperatura según DIN 17052-1 a +/- 10 °C en el área de trabajo vacía definida (de 550 °C)
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE nº 1272/2008 (CLP)
- Adecuado para muchos procesos de ceniza estandarizados según ISO, ASTM, EN y DIN
- Puerta de solapa opcional (LV) que puede usarse como plataforma de trabajo o puerta de ascensor (LVT) con la superficie caliente orientada hacia el lado opuesto al operador
- Controlador con operación táctil B510 (5 programas con cada uno de 4 segmentos)
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para Nabertherm controlador: grabación de datos de proceso con memoria USB
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Tipo | Ashing Furnace |
| Tensión | 220/240 V |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.