Learn More
Luzindol, TRC
Código de producto. 30483519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483519 5 mg 5 miligramos
30473370 10 mg 10 miligramos
30471342 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4820005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117946-91-5
Fórmula molecular C19 H20 N2 O
Peso molecular (g/mol) 292.37
Nombre IUPAC N-[2-(2-bencil-1H-indol-3-il)etil]acetamida
SMILES CC(=O)NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luzindole
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O/c1-14(22)20-12-11-17-16-9-5-6-10-18(16)21-19(17)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10,21H,11-13H2,1H3,(H,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1576