Learn More
Tocris Bioscience™ Luzindole
Código de producto. 18084072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084072 50 mg 50 miligramos
18064622 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084072 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0877/50
Competitive melatonin MT1/MT2 antagonist
Melatonin antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117946-91-5
Fórmula molecular C19H20N2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luzindole
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.38
Pureza >99%
Peso molecular 292.38