Learn More
R&D Systems™ Luzindole
Código de producto. 18064622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18064622 10 mg 10 miligramos
18084072 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18064622 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0877/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.67€
    238.35€ / 10 miligramos
    Ahorro 25.32€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Competitive melatonin MT1/MT2 antagonist
Melatonin antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117946-91-5
Fórmula molecular C19H20N2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luzindole
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.38
Pureza >99%
Peso molecular 292.38