Learn More
Luxabendazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Luxabendazole |
| CAS | 90509-02-7 |
| Fórmula molecular | C15 H12 F N3 O5 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonic acid, 4-fluoro-, 2-[(methoxycarbonyl)amino]-1H-benzimidazol-5-yl ester (9CI), Dabendazole, HOE 216V, Luxabendazole, Benzenesulfonic acid, 4-fluoro-, 2-[(methoxycarbonyl)amino]-1H-benzimidazol-6-yl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12FN3O5S/c1-23-15(20)19-14-17-12-7-4-10(8-13(12)18-14)24-25(21,22)11-5-2-9(16)3-6-11/h2-8H,1H3,(H2,17,18,19,20) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(OS(=O)(=O)c3ccc(F)cc3)ccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | [2-(metoxicarbonilamino)-1H-benzimidazol-5-il] 4-fluorobencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 365.336 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.048 |