Learn More
Estándar de lutecio: Lu a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
Código de producto. 30322196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30322196 250 mL
30323410 500 mL
30313442 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30322196 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTLUN250
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium
CAS 7439-94-3
Nombres de analitos o componentes Lutetium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Lu
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinónimo Lu
Tipo de solución Single Solution
SMILES [Lu]
Elemento Lu
Nombre IUPAC Lutecio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 174
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.967