Learn More
Estándar de lutecio: Lu a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 17988979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
17988979 50 mL 50 ml
17947689 250 mL 250 ml
17949299 500 mL 500 ml
17977589 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 17988979 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGPLUN50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de lutecio: Lu a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Lutetium
CAS 7439-94-3
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Lutetium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Lu
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Lu
SMILES [Lu]
Nombre IUPAC Lutecio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 174
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,967 g/mol