Learn More
Estándar de lutecio: Lu a 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 17922556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17922556 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17922556 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLLUN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de lutecio: Lu a 10 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium
CAS 7439-94-3
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Lutetium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Lu
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Lu
SMILES [Lu]
Nombre IUPAC Lutecio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 174
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,967 g/mol