Learn More
Estándar de lutecio para ICP/MS - Grado Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15225946 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15225946 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15225946 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLLU21BY
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
CAS 7439-94-3
Fórmula molecular Lu
Número MDL MFCD00011098
Clave InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Lu]
Nombre IUPAC lutecio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 174.97
PubChem CID 23929
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:33382
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid