Learn More
Polvo de lutecio, malla -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461957 5 g 5 g
15451957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044167.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-94-3
Fórmula molecular Lu
Peso molecular (g/mol) 174.97
Número MDL MFCD00011098
Clave InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
Nombre IUPAC lutecio
SMILES [Lu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium powder
Color Plata
Cantidad 5 g
Tamaño de malla −40 Mesh
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.9%