Learn More
Piezas de lutecio, dendríticas destiladas, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11301789 1 g 1 g
11391779 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11301789 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012410.03
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-94-3
Fórmula molecular Lu
Peso molecular (g/mol) 174.97
Número MDL MFCD00011098
Clave InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
Nombre IUPAC lutecio
SMILES [Lu]
Specifications
Nombre del producto químico o material Lutetium pieces
Color Plata
Nombre de nota Distilled dendritic
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%