Learn More
Piezas de lutecio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11306607 5 g 5 g
11396597 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000628.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en frasco de vidrio estable al aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-94-3
Fórmula molecular Lu
Peso molecular (g/mol) 174.97
Número MDL MFCD00011098
Clave InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
Nombre IUPAC lutecio
SMILES [Lu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium pieces
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Envase Frasco de vidrio
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Porcentaje de pureza 99.9%