Learn More
Estándar interno de lutecio: Lu @ 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Description
Estándar interno de lutecio: Lu @ 10 μg/mL en HNO3 al 2%
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lutetium |
| CAS | 7439-94-3 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Lutetium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Lu |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Lu |
| SMILES | [Lu] |
| Nombre IUPAC | Lutecio |
| Show More |