Learn More
Lámina de lutecio, 0,5 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Envase:
Mylar bajo argón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15440987 25 x 25 mm Mylar bajo argón cada uno
1 options
Código de producto. 15440987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010229.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium foil
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 7439-94-3
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈3.1g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula molecular Lu
Número MDL MFCD00011098
Sinónimo lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Lu]
Nombre IUPAC lutecio
Peso molecular (g/mol) 174.97
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
Porcentaje de pureza 99.9%