Learn More
Lámina de lutecio, 0,1 mm (0,004 in) de espesor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355759 50 x 50 mm cada uno
11331288 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010228.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-94-3 | Molecular Formula: Lu | Molecular Weight: 174.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-94-3
Fórmula molecular Lu
Peso molecular (g/mol) 174.97
Número MDL MFCD00011098
Clave InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
Nombre IUPAC lutecio
SMILES [Lu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium foil
Color Plata a gris
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.62g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación