Learn More
Lutecio, solución estándar AAS, Lu 1000 μg/mL, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lutetium |
| Presión de vapor | 17mm Hg at 20°C |
| Forma física | Líquido |
| Tipo | Analytical Standard |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Estándar AAS |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ácido nítrico:5 %; oxido de lutecio(III):0,11%; agua:94,89% |