Learn More
Luteolina, TRC
Código de producto. 30007521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007521 100 mg 100 miligramos
30008738 10 mg 10 miligramos
30005703 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL475000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-70-3
Fórmula molecular C15 H10 O6
Peso molecular (g/mol) 286.24
Sinónimo 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Flavone, 3',4',5,7-tetrahydroxy- (8CI), Luteolin (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone, Cyanidenon, Cyanidenon 1470, Digitoflavone, Flacitran, Luteolin-7-O-glucopyranosyl 8-C-(6' '-acetyl)-glucopyranoside, Luteoline, Luteolol, Salifazide, Weld lake, Yama Kariyasu
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxicromen-4-ona
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luteolin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0477