Learn More
Luteolin-7-rutinoside, MedChemExpress
Descripción
Luteolin-7-rutinoside has both anti-arthritic and antifungal activities, can result in a combination therapy for the treatment of fungal arthritis due to C. albicans infection.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Luteolin-7-rutinoside |
| Forma física | Solid |
| CAS | 20633-84-5 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 1 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H30O15 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO[C@H]5[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)O4)O)O)O)=CC(O)=C13 |
| Peso molecular (g/mol) | 594.52 |
| Mostrar más |