Learn More
Luteolina-7-O-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30137541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137541 5 mg 5 miligramos
30133234 25 mg 25 miligramos
17981475 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4755105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29741-10-4
Fórmula molecular C21H18O12
Peso molecular (g/mol) 462.36
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic acid, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl, Glucopyranosiduronic acid, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl, β-D- (8CI), Flavone, 3',4',5,7-tetrahydroxy-, 7-β-D-glucopyranuronoside (8CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, Cyanidenon-7-O-β-D-glucuronic acid, Luteolin 7-O-glucuronide, Luteolin 7-O-β-D-glucuronide, Luteolin 7-O-β-D-glucuronopyranoside, Luteolin 7-O-β-glucuronide, Luteolin 7-O-β-glucuronopyranoside, Luteolin 7-glucuronide, Luteolin-7-β-D-glucuronide, Cyanidenon-7-O-beta-D-glucuronic Acid, Luteolin 7-O-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-D-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-D-Glucuronopyranoside, Luteolin 7-O-beta-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-Glucuronopyranoside, Luteolin 7-Glucuronide;Luteolin-7-beta-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(3,4-dihidroxifenil)-5-hidroxi-4-oxocromeno-7-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxi-2-carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luteolin- 7-O-Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O12/c22-9-2-1-7(3-10(9)23)13-6-12(25)15-11(24)4-8(5-14(15)32-13)31-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.0798