Learn More
Luteolina-7-O-glucurónido, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Luteolin- 7-O-Glucuronide |
| CAS | 29741-10-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Luteolin- 7-O-Glucuronide |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C21H18O12 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Cyanidenon-7-O-beta-D-glucuronic Acid, Luteolin 7-O-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-D-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-D-Glucuronopyranoside, Luteolin 7-O-beta-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-Glucuronopyranoside, Luteolin 7-Glucuronide;Luteolin-7-beta-D-Glucuronide |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 462.36 |
| Cantidad | 10 mg |