Learn More
Luteolina-7-O-glucósido 1000 μg/mL en etanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310625 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310625 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14652250ET1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luteolin-7-O-Glucoside (Cynaroside)
CAS 5373-11-5
Nombres de analitos o componentes Luteolin-7-O-Glucoside (Cynaroside)
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H20 O11
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-, Cynaroside (7CI,8CI), Luteolin, 7-β-D-glucopyranoside (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone 7-β-D-glucopyranoside, 3',4',5-Trihydroxyflavone 7-O-β-D-glucopyranoside, 7-(β-D-Glucosyloxy)-3',4',5-trihydroxyflavone, 7-Glucoluteolin, 7-O-β-D-Glucosylluteolin, Cinaroside, Glucoluteolin, Luteolin 7-O-glucopyranoside, Luteolin 7-O-glucoside, Luteolin 7-O-β-D-glucopyranoside, Luteolin 7-O-β-D-glucoside, Luteolin 7-O-β-glucopyranoside, Luteolin 7-O-β-glucoside, Luteolin 7-glucoside, Luteolin 7-β-D-glucoside, Luteolin-7-O-4C1-β-D-glucoside, Luteoloside, Nephrocizin, Nephrocizine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5-hidroxi-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-4-ona
Solvent or Matrix Ethanol
Peso molecular (g/mol) 448.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1006 g/mol