Learn More
Luteolina 7-Glucósido, TRC
Código de producto. 30011539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011539 25 mg 25 miligramos
17948894 100 mg 100 miligramos
17908224 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47550025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5373-11-5
Fórmula molecular C21 H20 O11
Peso molecular (g/mol) 448.38
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-, Cynaroside (7CI,8CI), Luteolin, 7-β-D-glucopyranoside (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone 7-β-D-glucopyranoside, 3',4',5-Trihydroxyflavone 7-O-β-D-glucopyranoside, 7-(β-D-Glucosyloxy)-3',4',5-trihydroxyflavone, 7-Glucoluteolin, 7-O-β-D-Glucosylluteolin, Cinaroside, Glucoluteolin, Luteolin 7-O-glucopyranoside, Luteolin 7-O-glucoside, Luteolin 7-O-β-D-glucopyranoside, Luteolin 7-O-β-D-glucoside, Luteolin 7-O-β-glucopyranoside, Luteolin 7-O-β-glucoside, Luteolin 7-glucoside, Luteolin 7-β-D-glucoside, Luteolin-7-O-4C1-β-D-glucoside, Luteoloside, Nephrocizin, Nephrocizine
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenilo)-5-hidroxi-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromeno-4-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luteolin-7-O-Glucoside (Cynaroside)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1006
Porcentaje de pureza >95%