Learn More
Luteolin-3-O-beta-D-glucuronide, MedChemExpress
Código de producto. 16441738
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441738 5 mg 5 miligramos
16409308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16441738 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN4099
MedChemExpress Luteolin-3-O-beta-D-glucuronide is a luteolin glucosiduronic acid consisting of luteolin having a beta-D-glucosiduronic acid residue attached at the 3'-position.
Luteolin-3-O-beta-D-glucuronide is a luteolin glucosiduronic acid consisting of luteolin having a beta-D-glucosiduronic acid residue attached at the 3'-position.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luteolin-3-O-beta-D-glucuronide
CAS 53527-42-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18O12
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (216.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O)=C(O)C=C3)=C1
Peso molecular (g/mol) 462.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.36
Porcentaje de pureza 98.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation