Learn More
MedChemExpress Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH), salmon
Código de producto. 16462709
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462709 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16462709 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0243
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH), salmon (Salmon GnRH) is the hypophysiotropic decapeptide synthesized in the hypothalamus that plays a crucial role in the control of reproductive functions.
Especificaciones
Pureza 98.07%
CAS 86073-88-3
Contenido y almacenamiento Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1212.31 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo Salmon GnRH∣ Salmon gonadotropin-releasing hormone∣ sGnRH