Learn More
MedChemExpress Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH), salmon
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.07% |
| CAS | 86073-88-3 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1212.31 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Salmon GnRH∣ Salmon gonadotropin-releasing hormone∣ sGnRH |