Learn More
Luteína, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449182 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15449182 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15449182 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456160010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutein
CAS 127-40-2
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C40H56O2
Cantidad 1 g
Sinónimo lutein
Clave InChI KBPHJBAIARWVSC-HZNSELMYSA-N
SMILES CC1=C(C(CC(C1)O)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC2C(=CC(CC2(C)C)O)C)C)C
Nombre IUPAC (1S)-4-[(1E,3Z,5E,7Z,9E,11Z,13E,15Z,17E)-18-[(1R)-4-hidroxi-2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-il]-3,7,12,16-tetrametiloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenil]-3,5,5-trimetolciclohex-3-en-1-ol
Peso molecular (g/mol) 568.87
PubChem CID 102514741
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.87
Porcentaje de pureza 90%