Learn More
LUT014, MedChemExpress
Descripción
LUT014 is a B-Raf inhibitor with an IC50 of 11.7 nM, and developed to reduce dose-limiting acneiform lesions associated EGFR Inhibitors treatment. Extracted from patent WO 2019026065A2 .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LUT014 |
| CAS | 2274819-46-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H19F3N8O |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (94.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(F)(F)OC1=CC(NC2=NC=CC3=C2C=CC(C)=C3NC4=NC=CC=C4C5=C6N=CNC6=NC=N5)=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 528.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 528.49 |
| Mostrar más |