Learn More
Lusutrombopag, MedChemExpress
Código de producto. 16480326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480326 2 mg 2 miligramos
16467948 10 mg 10 miligramos
16453706 25 mg 25 miligramos
16447746 100 mg 100 miligramos
16433887 50 mg 50 miligramos
16400418 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16480326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19883
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Lusutrombopag is an orally bioavailable thrombopoietin (TPO) receptor agonist, used for treatment of chronic liver disease.
Lusutrombopag is an orally bioavailable thrombopoietin (TPO) receptor agonist, used for treatment of chronic liver disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lusutrombopag
CAS 1110766-97-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32Cl2N2O5S
Cantidad 2 mg
Sinónimo S-888711
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (55.79 mM)
SMILES O=C(O)/C(C)=C/C1=C(Cl)C=C(C(NC2=NC(C3=CC=CC([C@@H](OCCCCCC)C)=C3OC)=CS2)=O)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 591.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.55
Porcentaje de pureza 98.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation