Learn More
Lusaperidone, MedChemExpress
Código de producto. 16422378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422378 5 mg 5 miligramos
16420696 20 mg 20 miligramos
16420179 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16422378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00117
MedChemExpress Lusaperidone (R107474) is an α2 adrenergic receptor antagonist with Kis of 0.13 and 0.15 nM for α2A and α2C, respectively.
Lusaperidone (R107474) is an α2 adrenergic receptor antagonist with Kis of 0.13 and 0.15 nM for α2A and α2C, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lusaperidone
CAS 214548-46-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21N3O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo R107474
Información de solubilidad DMSO : 3.45 mg/mL (9.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C(CCN2CCC(OC3=CC=CC=C34)=C4C2)=C(C)N=C5N1C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 359.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.42
Porcentaje de pureza 97.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation