Learn More
Lurasidona, TRC
Código de producto. 30132535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132535 1 g 1 g
30134225 500 mg 500 miligramos
30006421 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4749581G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367514-87-2
Fórmula molecular C28 H36 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 492.68
Sinónimo (3aR,4S,7R,7aS)-2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexyl]methyl]hexahydro-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-Benzoisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexyl]methyl]hexahydro-(3aS,4R,7S,7aR)-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Lurasidone
SMILES O=C1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](C3)[C@@H]2C(=O)N1C[C@@H]4CCCC[C@H]4CN5CCN(CC5)c6nsc7ccccc67
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lurasidone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H36N4O2S/c33-27-24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)32(27)17-21-6-2-1-5-20(21)16-30-11-13-31(14-12-30)26-22-7-3-4-8-23(22)35-29-26/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2/t18-,19+,20-,21-,24+,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.2559
Porcentaje de pureza >95%