Learn More
Sulfóxido de lurasidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lurasidone Sulfoxide |
| CAS | 1809325-45-8 |
| Fórmula molecular | C28 H36 N4 O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3aR,4S,7R,7aS)-2-(((1R,2R)-2-((4-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methyl)hexahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36N4O3S/c33-27-24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)32(27)17-21-6-2-1-5-20(21)16-30-11-13-31(14-12-30)26-22-7-3-4-8-23(22)36(35)29-26/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2/t18-,19+,20-,21-,24+,25-,36?/m0/s1 |
| SMILES | O=C1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](C3)[C@@H]2C(=O)N1C[C@@H]4CCCC[C@H]4CN5CCN(CC5)C6=NS(=O)c7ccccc67 |
| Peso molecular (g/mol) | 508.675 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 508.251 |