Learn More
Imida abierta de lurasidona (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lurasidone Opened Imide |
| CAS | 1644295-07-7 |
| Fórmula molecular | C28 H38 N4 O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (1S,2R,3S,4R)-3-((((1R,2R)-2-((4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methyl)carbamoyl)bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H38N4O3S/c33-27(24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)35)29-16-20-5-1-2-6-21(20)17-31-11-13-32(14-12-31)26-22-7-3-4-8-23(22)36-30-26/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2,(H,29,33)(H,34,35)/t18-,19+,20+,21+,24?,25?/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)C1[C@H]2CC[C@H](C2)C1C(=O)NC[C@@H]3CCCC[C@H]3CN4CCN(CC4)c5nsc6ccccc56 |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,4S)-2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]metil]ciclohexil]metilcarbamoil]biciclo[2.2.1]heptano-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 510.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 510.2665 |