Learn More
Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16481208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16481208 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16481208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYG0001A
MedChemExpress Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride is a major active metabolite of Lurasidone. Lurasidone is a FDA approved drug for the treatment of schizophrenia.
Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride is a major active metabolite of Lurasidone. Lurasidone is a FDA approved drug for the treatment of schizophrenia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride
CAS 186204-32-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37ClN4O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (183.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]([C@@H]1C[C@@H](O)[C@H]2C1)([H])[C@]2([H])C3=O)N3C[C@H]4[C@H](CN(CC5)CCN5C6=NSC7=C6C=CC=C7)CCCC4.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 545.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.14
Porcentaje de pureza 97.36%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation