Learn More
Lurasidone, MedChemExpress
Código de producto. 16488328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488328 10 mg 10 miligramos
16434217 50 mg 50 miligramos
16408076 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0032A
MedChemExpress Lurasidone (SM-13496) is an antagonist of both dopamine D2 and 5-HT7 with IC50s of 1.68 and 0.495 nM, respectively. Lurasidone (SM-13496) is also a partial agonist of 5-HT1A receptor with an IC50 of 6.75 nM.
Lurasidone (SM-13496) is an antagonist of both dopamine D2 and 5-HT7 with IC50s of 1.68 and 0.495 nM, respectively. Lurasidone (SM-13496) is also a partial agonist of 5-HT1A receptor with an IC50 of 6.75 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lurasidone
CAS 367514-87-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H36N4O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo SM-13496
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (42.28 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.33 mg/mL (6.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C([C@H]1[C@H]2C[C@H](CC2)[C@@H]31)N(C[C@H](CCCC4)[C@@H]4CN5CCN(CC5)C6=NSC7=CC=CC=C67)C3=O
Peso molecular (g/mol) 492.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.68
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation