Learn More
Clorhidrato de lurasidona, TRC
Código de producto. 30010146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010146 25 mg 25 miligramos
17934525 5 mg 5 miligramos
17960435 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47492025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367514-88-3
Fórmula molecular C28 H36 N4 O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 529.14
Sinónimo 4,7-Methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexyl]methyl]hexahydro-, hydrochloride (1:1), (3aR,4S,7R,7aS)-, 4,7-Methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexyl]methyl]hexahydro-, monohydrochloride, (3aR,4S,7R,7aS)- (9CI), Latuda, Lurasidone hydrochloride, SM 13496
Nombre IUPAC (1S,2R,6S,7R)-4-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazina-1-il]metil]ciclohexil]metil]4-azatriciclo[5.2.1.02,6]decano-3,5-dione; Cloruro
SMILES Cl.O=C1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](C3)[C@@H]2C(=O)N1C[C@@H]4CCCC[C@H]4CN5CCN(CC5)c6nsc7ccccc67
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lurasidone HCl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H36N4O2S.ClH/c33-27-24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)32(27)17-21-6-2-1-5-20(21)16-30-11-13-31(14-12-30)26-22-7-3-4-8-23(22)35-29-26;/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2;1H/t18-,19+,20-,21-,24+,25-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.2326
Porcentaje de pureza >95%