Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de lupus
Micromatriz de antígenos de lupus con 5062 péptidos específicos de antígenos impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.043.001
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
Descripción
- Contenido de la micromatriz: 28 autoantígenos de lupus seleccionados y 789 epítopos de lupus lineales adicionales de la base de datos de epítopos inmunitarios que incluye modificaciones postranslacionales como citrulina y acetil lisina
- Longitudes de epítopos de base de datos: 3 a 50 aa
- Longitudes de péptidos: 3 a 15 aa
- Número de péptidos: 5062 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
Vidrio microscópico | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
1 portaobjetos | |
1 mm | |
Transparente |
75,4 x 25 mm | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril | |
1 copia de matriz por micromatriz | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. | |
RUO |