Learn More
Lupulone, TRC
Código de producto. 30136358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136358 100 mg 100 miligramos
30004900 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL478000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 468-28-0
Fórmula molecular C26 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 414.58
Sinónimo 3,5-Dihydroxy-2,6,6-tris(3-methyl-2-buten-1-yl)-4-(3-methyl-1-oxobutyl)-2,4-Cyclohexadien-1-one, 3,5-Dihydroxy-2,6,6-tris(3-methyl-2-butenyl)-4-(3-methyl-1-oxobutyl)-2,4-cyclohexadien-1-one, Lupulon, Lupulone β-acid, n-Lupulone, β-Lupulic acid
Nombre IUPAC 3,5-dihidroxi-4-(3-metilbutanoil)-2,6,6-tris(3-metilbut-2-enil)ciclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES CC(C)CC(=O)C1=C(O)C(CC=C(C)C)(CC=C(C)C)C(=O)C(=C1O)CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lupulone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38O4/c1-16(2)9-10-20-23(28)22(21(27)15-19(7)8)25(30)26(24(20)29,13-11-17(3)4)14-12-18(5)6/h9,11-12,19,28,30H,10,13-15H2,1-8H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.277
Porcentaje de pureza >95%