Learn More
(-)-lupinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Lupinine |
| CAS | 486-70-4 |
| Fórmula molecular | C10 H19 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R,R)-1-(Hydroxymethyl)octahydroindolizine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO/c12-8-9-4-3-7-11-6-2-1-5-10(9)11/h9-10,12H,1-8H2/t9-,10+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1CCCN2CCCC[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | [(1R,9AR)-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahidro-1H-quinolizin-1-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.1467 |