Learn More
Lupeol, TRC
Código de producto. 30478975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478975 5 mg 5 miligramos
30466710 25 mg 25 miligramos
30480910 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4748505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 545-47-1
Fórmula molecular C30 H50 O
Peso molecular (g/mol) 426.72
Nombre IUPAC (1R,3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexametil-1-prop-1-en-2-il-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11,12,13,13a,13b-hexadecahidrociclopenta[a]crisen-9-ol
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lupeol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O/c1-19(2)20-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(20)27)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h20-25,31H,1,9-18H2,2-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.3862