Learn More
Lupeol, MedChemExpress
Código de producto. 16499136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499136 100 mg 100 miligramos
16443906 25 mg 25 miligramos
16409108 10 mg 10 miligramos
16404897 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0790
MedChemExpress Lupeol (Clerodol; Monogynol B; Fagarasterol) is an active pentacyclic triterpenoid, has anti-oxidant, anti-mutagenic, anti-tumor and anti-inflammatory activity. Lupeol is a potent androgen receptor (AR) inhibitor and can be used for cancer research, especially prostate cancer of androgen-dependent phenotype (ADPC) and castration resistant phenotype (CRPC).
Lupeol (Clerodol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lupeol
CAS 545-47-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H50O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Clerodol Monogynol B Fagarasterol
Información de solubilidad Ethanol : 14.29 mg/mL (33.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@@]2(CC[C@@]3([H])C4(C)C)C)[C@@](CC[C@]2([H])[C@]3(CC[C@@H]4O)C)([H])[C@]([C@@H]5C(C)=C)([H])[C@](C)(CC5)CC1
Peso molecular (g/mol) 426.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death