Learn More
(+)-Perclorato de Lupanina, TRC
Código de producto. 30012795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012795 1 mg 1 miligramo
30007268 10 mg 10 miligramos
30012005 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4748301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7400-11-5
Fórmula molecular C15 H24 N2 O . Cl H O4
Peso molecular (g/mol) 348.82
Sinónimo 7,14-Methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one, dodecahydro-, (7S,7aR,14S,14aS)-, perchlorate (1:1), 7,14-Methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one, dodecahydro-, (7S,7aR,14S,14aS)-, monoperchlorate (9CI), 7,14-Methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one, dodecahydro-, [7S-(7α,7aα,14α,14aβ)]-, monoperchlorate, Lupanine, monoperchlorate (8CI), Lupanine perchlorate, (7S,7aR,14S,14aS)-Dodecahydro-7,14-methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one perchlorate, (+)-2-Oxosparteine perchlorate, (+)-Lupanine perchlorate, 2-Oxosparteine perchlorate, D-(+)-Lupanine perchlorate, D-Lupanine perchlorate, Lupanin perchlorate, d-Lupanine perchlorate
SMILES OCl(=O)(=O)=O.O=C1CCC[C@@H]2[C@H]3C[C@@H](CN12)[C@@H]4CCCCN4C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Lupanine Perchlorate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O.ClHO4/c18-15-6-3-5-14-11-8-12(10-17(14)15)13-4-1-2-7-16(13)9-11;2-1(3,4)5/h11-14H,1-10H2;(H,2,3,4,5)/t11-,12-,13-,14+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1452
Porcentaje de pureza >95%