Learn More
CELLPATH Cuchillo de pulmón
Código de producto. 30226224
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30226224 10 in paquete de 10
1 options
Código de producto. 30226224 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor CAA100101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.55€
    79.78€ / paquete de 10
    Ahorro 16.77€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El mango de diseño ergonómico de 10 in. El cuchillo Lung cuenta con un protector para los dedos y un agarre para el pulgar para un manejo más seguro al trabajar en condiciones resbaladizas. Como el cuchillo es completamente desechable, se elimina el riesgo de contaminación al trabajar con tejido enfermo.
  • Ventajas clave:
  • Mango de acero inoxidable Sheffield doblemente pulido
  • Alternativa rentable y segura a los cuchillos de patología multicomponentes
  • Mango moldeado con protección para los dedos
Especificaciones
Tipo de producto Cuchillo de pulmón
Tamaño 10 in
Longitud (métrico) 250 mm