Learn More
Lumogallion, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lumogallion |
| CAS | 4386-25-8 |
| Fórmula molecular | C12H9ClN2O6S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Lumogallion IREA, NSC 102798, 3-(2,4-Dihydroxyphenylazo)-2-hydroxy-5-chlorobenzenesulfonic Acid, 5-Chloro-3-[2-(2,4-dihydroxyphenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzenesulfonic Acid, 5-Chloro-3-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-2-hydroxy-benzenesulfonic Acid, 4-Chloro-6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-1-phenol-2-sulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClN2O6S/c13-6-3-9(12(18)11(4-6)22(19,20)21)15-14-8-2-1-7(16)5-10(8)17/h1-5,16-18H,(H,19,20,21) |
| SMILES | O=C(NC1C(NC(C2=O)C(C)C)=O)C(CSSC1)NC(C(NC(C(CC(C)C)N2)=O)C(C)CC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 344.73 |